Learn More
1-Naphthylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675092 25 g Glasflasche 25 Gramm
10685092 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675092 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227250250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 830-81-9 | Molecular Formula: C12H10O2 | Molecular Weight: 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-81-9
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00003922
InChI-Schlüssel VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylacetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl acetate
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Farbe Rosa oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2C10H7
Menge 25 g
Beilstein 06, 608
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle