Learn More
1-Naphthylacetat, TRC
Artikelnummer. 30465645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465645 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3786751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Summenformel C12 H10 O2
Menge 1 g
Synonym 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name Naphthalen-1-ylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 186.207
Formelmasse 186.068