Learn More
1-Naphthylisocyanat, 98 %
Artikelnummer. 11414160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414160 1 g 1 Gramm
11453417 5 g 5 Gramm
11463417 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17200.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,183 g/mol
1-Naphthylisocyanat wird bei der Herstellung von kationischen aromatischen Urethanen verwendet. Es ist nützlich für die Untersuchung der cholangiolitischen Hepatotoxizität bei Labortieren. Es wird auch als separates Enantiomer von Beta-Blockern eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
1-Naphthylisocyanat wird bei der Herstellung von kationischem aromatischem Urethan verwendet. Es ist nützlich für die Untersuchung der cholangiolitischen Hepatotoxizität bei Labortieren. Es wird auch als separate Enantiomere von Betablockern eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Diethylether.
Anmerkungen
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-84-0
Summenformel C11H7NO
MDL-Nummer MFCD00003881
InChI-Schlüssel BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
IUPAC-Name 1-Isocyanatonaphthalin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl isocyanate
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.177
Siedepunkt 269°C
Flammpunkt 135°C
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.6335
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 742779
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6410
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether.
SMILES O=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 169.18
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke