Learn More
1-Naphthylphosphat, Dinatriumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10585924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10585924 25 g Glasflasche 25 Gramm
10482054 1 g Glasflasche 1 Gramm
10011574 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585924 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 207569-06-0 | C10H7Na2O4P | 268.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207569-06-0 , 2183-17-7
Summenformel C10H7Na2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 268.12
MDL-Nummer MFCD00041007
InChI-Schlüssel QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
IUPAC-Name disodium naphthalen-1-yl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 286.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.