Learn More
1-Naphthylphosphat, Mononatriumsalz-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443797 100 g 100 Gramm
11423797 5 g 5 Gramm
11433797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18254.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat dient als Substrat für die Bestimmung der Säurephosphatase der Prostata.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81012-89-7
Summenformel C10H7O4P
Molekulargewicht (g/mol) 222.14
MDL-Nummer MFCD00150615
InChI-Schlüssel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
IUPAC-Name Naphthalen-1-yl-dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
Schmelzpunkt 186°C to 191°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 264.16 (246.14 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%