Learn More
1-Naphthylphosphat, Mononatriumsalz-Monohydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434345 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10434345
Marke: Thermo Scientific Acros 226890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81012-89-7
Summenformel C10H7O4P
Molekulargewicht (g/mol) 222.14
MDL-Nummer MFCD00150615
InChI-Schlüssel YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189.0°C to 191.0°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name Naphthalen-1-yl-dihydrogenphosphat;natrium;hydrat
Formelmasse 264.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.