Learn More
1-Naphthylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416876
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416876 25 g 25 Gramm
11426876 100 g 100 Gramm
11436876 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11416876
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23986.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-86-2
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD00004047
InChI-Schlüssel XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-ylacetamid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetamide
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 25 g
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 98%