Learn More
1-Naphthylessigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10377411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10377411 25 g Glasflasche 25 Gramm
10387411 100 g Glasflasche -
10086043 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10377411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349640250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-87-3
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00004046
InChI-Schlüssel PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
IUPAC-Name 2-(1-Naphthyl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126.0°C to 133.0°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 09, 666
Merck Index 15, 6456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.38g/L (17°C). Other solubilities: soluble in aceton
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.