Learn More
1-Naphthylacetyl-Spermin-Trihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476412 250 mg -
30481954 10 mg -
30468417 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN377800250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1049731-36-3
Summenformel C22H37Cl3N4O
Molekulargewicht (g/mol) 479.91
Synonym N-[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]-1-naphthaleneacetamide Trihydrochloride, Naspm Trihydrochloride
IUPAC-Name N-[3-[4-(3-Aminopropylamino)Butylamino]Propyl]-2-Naphthalen-1-Ylacetamid; Trihydrochlorid
SMILES NCCCNCCCCNCCCNC(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)=O.Cl.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
Formelmasse 478.2033