Learn More
1-Naphthylamin Hdrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385188
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11385188 2 g 2 Gramm
11395188 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11385188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044088.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Applied as a synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-46-5
Summenformel C10H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 179.647
MDL-Nummer MFCD00036370
InChI-Schlüssel FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthylamine hydrochloride, 1-naphthalenamine, hydrochloride, naphthalen-1-amine hydrochloride, 1-naphthylammonium chloride, 1-naphthalenamine hydrochloride, alpha-naphthylamine hydrochloride, 1-amino-naphthalene hydrochloride, 1-aminonaphthalene hcl, 1-naphthalenamine, hydrochloride 1:1, 1-aminonaphthalene hydrochloride
PubChem CID 11094
IUPAC-Name Naphthalen-1-amin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthylamine hydrochloride
Farbe Rot nach Weiß
Menge 2 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air & Light Sensitive
Merck Index 14,6398
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, ether
Formelmasse 179.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin