missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Naphthylmethyl)-Boronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15487816
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15487816

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62764.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
(1-Naphthylmethyl)Boronsäure-Pinacol-Ester wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung eingesetzt.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 475250-57-8
Summenformel C17H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 268.163
MDL-Nummer MFCD22419278
InChI-Schlüssel VYMBZQMGIGIALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-1-ylmethyl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalen-1-ylmethyl boronic acid pinacol ester, 2-1-naphthylmethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl methyl naphthalene
PubChem CID 11254165
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(Naphthalin-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1-Naphthylmethyl)boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 268.16
Reinheit (%) 96%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt