Learn More
1-Naphthylmethyl)-Boronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041599
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62764.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(1-Naphthylmethyl)Boronsäure-Pinacol-Ester wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 475250-57-8
Summenformel C17H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 268.163
MDL-Nummer MFCD22419278
InChI-Schlüssel VYMBZQMGIGIALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-1-ylmethyl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalen-1-ylmethyl boronic acid pinacol ester, 2-1-naphthylmethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl methyl naphthalene
PubChem CID 11254165
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(Naphthalin-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Naphthylmethyl)boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 268.16
Reinheit (%) 96%