missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzol, Mikromol™

Artikelnummer. 30050955
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050955 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050955 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.330025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Nitrodiphenyl sulfide
CAS 4171-83-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Nitrodiphenyl sulfide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H9 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2
IUPAC-Name 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
Menge 25 mg
Formelmasse 231.0354 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.