Learn More
1-Nitroadamantan, TRC
Artikelnummer. 30133060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133060 10 g 10 Gramm
17919644 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49140010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7575-82-8
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Synonym 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
IUPAC-Name 1-Nitroadamantan
SMILES [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroadamantane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formelmasse 181.1103