Learn More
1-Nitronaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30475954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475954 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN496855500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitronaphthalene
CAS 86-57-7
Summenformel C10 H7 N O2
Menge 500 mg
Synonym 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Nitronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
Formelmasse 173.0477