Learn More
1-Nitropropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081817
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11494150
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11975.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-03-2 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
The solvent of 1-Nitropropane is mainly used coatings, inks and separation processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Lösungsmittel von 1-Nitropropan wird hauptsächlich in Beschichtungen, Tinten und Trennverfahren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.4 g/l)
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-03-2
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.094
MDL-Nummer MFCD00007407
InChI-Schlüssel JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
IUPAC-Name 1-Nitropropan
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitropropane
Schmelzpunkt -108°C
Siedepunkt 131°C to 132°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2CH2NO2
Menge 100 g
UN-Nummer UN2608
Beilstein 506236
Merck Index 14,6627
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%