Learn More
1-Nitrosopyrrolidin-2-eins (200 μg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30478259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478259 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30478259 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT85151X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Summenformel C4H6N2O2
Menge 1 mL
Synonym 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
SMILES O=C1CCCN1N=O
IUPAC-Name 1-Nitrosopyrrolidin-2-eins
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Formelmasse 114.0429
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL