Learn More
1-Nonanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414164 500 g 500 Gramm
11404164 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12510.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
The primary use of nonanol is in the manufacture of artificial lemon oil. 1-Nonanol is mainly used in man-made rose essence, plasticizer, surfactant. 1-Nonanol was used as a reference material in the determination of airborne spore levels. 1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonanol wird primär in der Herstellung von künstlichem Zitronenöl verwendet. 1-Nonanol wird hauptsächlich für synthetische Rosenessenz, für Plastifizierer und Tenside verwendet. 1-Nonanol wurde als Referenzmaterial für die Bestimmung von Sporenkonzentrationen in der Luft verwendet. 1-Nonanol hemmte dosisabhängig die Reaktion von bakterieller Luciferase (BL).
Löslichkeit
Wasserlöslich (1 g/l) bei 20 °C, Ether, Ethanol, Aceton, Chloroform und Mineralöl.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 143-08-8
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.258
MDL-Nummer MFCD00002990
InChI-Schlüssel ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
IUPAC-Name Non-1-ol
SMILES CCCCCCCCCO
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Nonanol
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.827
Siedepunkt 214°C to 216°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel CH3(CH2)8OH
Brechungsindex 1.433
Menge 500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 969213
Merck Index 14,6679
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.