Learn More
1-Nonanol, TRC
Artikelnummer. 30480707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480707 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64934050ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonanol
CAS 143-08-8
Summenformel C9 H20 O
Menge 50 mL
Synonym 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCO
IUPAC-Name Non-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 144.25
Formelmasse 144.1514