Learn More
1-Nonen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367036
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11367036 25 g 25 Gramm
11357036 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11367036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06889.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 21964-44-3 | C9H18O | 142.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21964-44-3
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00021953
InChI-Schlüssel DWUPJMHAPOQKGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonen-3-ol, hexylvinylcarbinol, 1-vinylheptanol, hexyl vinyl carbinol, delta1-nonen-3-ol, nonene-1-ol-3, 1-nonene-3-ol, 3-hydroxy-1-nonene, 1-nonen-3 ol, acmc-1bhje
PubChem CID 89560
IUPAC-Name Non-1-en-3-ol
SMILES CCCCCCC(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonen-3-ol
Dichte 0.84
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 25 g
Beilstein 1745976
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%