Learn More
1-Nonylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nonylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Baustein verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
1-Nonylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Baustein verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Nonylamine |
| Schmelzpunkt | -1°C |
| Dichte | 0.784 |
| Siedepunkt | 200°C to 202°C |
| Flammpunkt | 62°C (143°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.433 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1733633 |
| Mehr anzeigen |