Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quotientengeräte |
| Beschreibung | Flüssigformat in HDPE-Flasche GL45 |
| Genauigkeit | Genauigkeit ± 1 % NTU |
| Trübung | 1 NTU ± 1 % |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |