Learn More
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406340 1 g 1 Gramm
11416340 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27181.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 60134-26-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60134-26-1
Summenformel C6H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00134161
InChI-Schlüssel NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Synonym 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
PubChem CID 10154128
IUPAC-Name (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Dichte 1.224
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 1 g
Optische Drehung +23° (c=1 in Water)
Formelmasse 148.17
Reinheit (%) 96%