Learn More
1-Octacosanol,90 ≥ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10091564 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10441304 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258132500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 557-61-9 | Molecular Formula: C28H58O | Molecular Weight: 410.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-61-9
Summenformel C28H58O
Molekulargewicht (g/mol) 410.77
MDL-Nummer MFCD00044770
InChI-Schlüssel CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
PubChem CID 68406
ChEBI CHEBI:28243
IUPAC-Name Octacosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octacosanol
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 200.0°C to 250.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)27OH
Menge 250 mg
Merck Index 15, 6833
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot hydrocarbons, hot dibutylether,, thf,,hot methylisobutylketone
Formelmasse 410.77
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder geflockte Kristalle