Learn More
1-Octadecanthiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366796
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11366796 25 g 25 Gramm
11376796 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11366796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04123.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol
1-Octadecanethiol (ODT) is used to deposit thiolated molecules onto the surface of gold substrates, such as SAMs on gold quartz crystal resonators, on the tip of atomic force microscope probes, capacitive sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octadecanethiol (ODT) wird zum Auftragen thiolierter Moleküle auf die Oberfläche von Goldsubstraten verwendet, zum Beispiel von SAMs auf die Goldoberfläche von Quarzresonatoren, auf die Spitze von Atomkraftmikroskoposkopsonden und auf kapazitive Sensoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2885-00-9
Summenformel C18H38S
Molekulargewicht (g/mol) 286.56
MDL-Nummer MFCD00004886
InChI-Schlüssel QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
IUPAC-Name Octadecan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecanethiol
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 180°C (5 mmHg)
Flammpunkt 185°C (365°F)
Geruch Stench
Menge 25 g
Beilstein 1811934
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 286.57
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octadecanethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Octadecanethiol