Learn More
1-Octadecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489872 500 g 500 Gramm
11484150 250 g 250 Gramm
11499872 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489872 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12020.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.501 g/mol
1-Octadecanol has been used as surfactant for the functionalization of carbon nanotubes. It is employed as emulsion stabilizer for creams and lotions, quality modifier of lipsticks, additive for ointment base and cream conditioners for smooth touch to skin for cosmetic uses. It is auxiliary for emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octadecanol wurde als Tensid für die Funktionalisierung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwendet. Es wird für kosmetische Zwecke als Emulsionsstabilisator für Cremes und Lotionen, Qualitätsmodifikator von Lippenstiften sowie als Additiv für Salben und Cremes für ein glatteres Hautgefühl eingesetzt. Es ist ein Hilfsmittel für Emulgatoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Aceton, Äther, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter an einem gut belüfteten Ort fest verschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-92-5
Summenformel C18H38O
Molekulargewicht (g/mol) 270.501
MDL-Nummer MFCD00002823
InChI-Schlüssel GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC-Name Octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecanol
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 210°C (15 mm)
Flammpunkt 174°C (345°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 500 g
Beilstein 1362907
Merck Index 14,8805
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Formelmasse 270.5
Reinheit (%) 97%