Learn More
1-Octadecen, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313136
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Unit Size:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11313136 250 mL 250 Milliliter
11323136 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11313136 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11004.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.486 g/mol
1-Octadecene is an inexpensive solvent having high boiling point. Due to this property, it replaces the heat transfer fluids such as dowthem A or therminol 66 and used in the synthesis of high quality CdSe quantum dots (nano crystal made up of semiconductor materials). These quantum dots find application in transistors, diode lasers and solar cells. It is also used as a solvent for the synthesis of iron oxide nanospheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octadecen ist ein kostengünstiges Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt. Aufgrund dieser Eigenschaft ersetzt es Wärmeübertragungsflüssigkeiten wie Dowthem A oder Therminol 66 und wird bei der Synthese hochwertiger CdSe-Quantenpunkte (Nanokristall aus Halbleitermaterialien) verwendet. Diese Quantenpunkte finden Anwendung in Transistoren, Diodenlasern und Solarzellen. Es wird auch als Lösungsmittel für die Synthese von Eisenoxid-Nanosphären verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton und Äther. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Reaktionen mit starken Lewis- oder Mineralsäuren vermeiden. Radikalische Initiatoren vermeiden. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-88-9
Summenformel C18H36
Molekulargewicht (g/mol) 252.486
MDL-Nummer MFCD00009003
InChI-Schlüssel CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
IUPAC-Name Octadec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Octadecene
Schmelzpunkt 15°C to 17°C
Dichte 0.789
Siedepunkt 178°C to 179°C (15 mmHg)
Flammpunkt 154°C (309°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 250 mL
Beilstein 1761067
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 252.48
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octadecene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene