Learn More
1-Octadecylamin, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358266 100 g 100 Gramm
11348266 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15458.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1-Octadecylamin wird als Asphalt-Emulgator, Schmierstoff und Dispergiermittel verwendet. Es dient als kationisches Tensid und wird für Basen in Haarspülungen sowie für Holzkonservierungsmittel, Textilweichmacher, Färbereihilfsmittel und Pigmentschleifmittel verwendet. Es wird als Additiv für Heizkessel verwendet, um die Korrosion durch Dampf zu verhindern. Es ist ein Grundbaustein und wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung der Amin-Derivate, Ethoxylate und Amide verwendet. Metalloxid-Nanokristalle mit kontrollierter Größe und Form werden durch die thermische Zersetzung von Metallnitraten mit Otadecylamin hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Alkohol, Ether, Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-30-1
Summenformel C18H39N
Molekulargewicht (g/mol) 269.52
MDL-Nummer MFCD00008159
InChI-Schlüssel REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC-Name Octadecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecylamine
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 180°C to 183°C (5 mmHg)
Flammpunkt 148°C (298°F)
Strukturformel CH3(CH2)17NH2
Menge 100 g
Beilstein 636111
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water.
Formelmasse 269.52
Reinheit (%) 95%