Learn More
1-Octansulfonsäure, Natriumsalz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10277983 25 g Glasflasche 25 Gramm
10319813 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10277983
Marke: Thermo Scientific Acros 396690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
MDL-Nummer MFCD00007544
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC-Name Natrium;octanat-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous
Extinktion 0.02 max. (C=0.4 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.4 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.4 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.4 M in water) at 210nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (150°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7SO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 99+%
Güte Ionenpaarchromatographie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.