Learn More
1Oktansulfonsäure, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529562 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10529562 25 g 25 Gramm
10386352 5 g 5 Gramm
10061822 100 g 100 Gramm
11306725 100 g 100 Gramm
15264714 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10529562 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 384770250
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
1-Octanesulfonsäure, Natriumsalz, HPLC-Qualität, Acros Organics, Menge:25 g, weiß, Schmelzpunkt:>300,0 °C, Molekülmasse:216,28, Prozent Reinheit:>-98,0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
MDL-Nummer MFCD00007544
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Extinktion (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7SO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
IUPAC-Name Natrium;octanat-1-sulfonat
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.