Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octanethiol |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8400g/mL |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)7SH |
| Brechungsindex | 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589nm) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Octanethiol
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.