Learn More
1-Octanthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397176
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397176 100 mL 100 Milliliter
11307186 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11397176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07195.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octanthiol kann zur Verbesserung der Ladungsinjektion verwendet werden, indem ein Monolayer dieses Materials auf der Goldoberfläche von Source-Drain-Elektroden für Dünnschichttransistoren (TFTs) mit Bodenkontakt erzeugt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-88-6
Summenformel C8H18S
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
MDL-Nummer MFCD00004912
InChI-Schlüssel KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
IUPAC-Name Octan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanethiol
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.843
Siedepunkt 197°C to 199°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1733101
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 146.29
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanethiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanethiol