Learn More
1-Octanthiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octanethiol |
| CAS | 111-88-6 |
| Summenformel | C8 H18 S |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | 1-Mercaptooctane, 1-Octyl mercaptan, 1-Octylthiol, NSC 151955, NSC 41903, O 0025, Octyl mercaptan, Octylthiol, Thiokalcol 08, n-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, n-Octylthiol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCS |
| IUPAC-Name | Octan-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.294 |
| Formelmasse | 146.1129 |