Learn More
1-Octanol, ACS-Reagenz, 99 %, Solstice. ≥
Artikelnummer. 15625640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15625640 1 l Glasflasche 1 Liter
15615640 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15645640 2 L Glasflasche 2 Liter
15635640 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15668410 4 l Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15625640 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 4723281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    87.53 € / 1 Liter
    Sparen 29.47 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylalkohol, Caprylalkohol, N-Octylalkohol, Heptylcarbinol, 1-Hydroxyoctan, Primärer Octylalkohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt -15 °C
Dichte 0,827 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 194 °C
Flammpunkt 80 °C (176 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex n20/D 1.429
Menge 1 l
Beilstein 1697461
Dampfdichte 4,5 (vs Luft)
Formelmasse 130,23 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.