Learn More
1-Oktanol, CHROMASOLV™, für HPLC, 99 %, Solstice. ≥
Artikelnummer. 15622960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15622960 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15622960 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 2932451L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    90.27 € / 1 Liter
    Sparen 17.73 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, ≥ 99 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Namenshinweis CHROMASOLV, für HPLC, ™≥ 99%
CAS 111-87-5
Extinktion Maximal 1,0 bei 215 nm, Maximal 0,01 bei 400 nm, Maximal 0,01 bei 300 nm, Maximal 0,05 bei 250 nm, Maximal 0,20 bei 235 nm, Maximal 0,50 bei 225 nm
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -15 °C (Literatur)
Dichte 0,827 g/ml bei 25 °C (lit.)
Siedepunkt 194 °C
Flammpunkt 80 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18O
Strukturformel CH3(CH2)7OH
MDL-Nummer MFCD00002988
Menge 1 l
Beilstein 1697461
Synonym Octylalkohol, Caprylalkohol, N-Octylalkohol, Heptylcarbinol, 1-Hydroxyoctan, Primärer Octylalkohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCO
IUPAC-Name Octan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) >99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.