Learn More
1-Oktanol, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Artikelnummer. 15611040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15611040 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15621040 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15611040 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1126152.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    124.75 € / 2.5 Liter
    Sparen 25.25 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylalkohol, Caprylalkohol, N-Octylalkohol, Heptylcarbinol, 1-Hydroxyoctan, Primärer Octylalkohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt -15 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,827 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 196 °C
Flammpunkt 80 °C (176 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex n20/D 1.429 (Lit.)
Menge 2.5 l
Beilstein 1697461
Dampfdichte 4,5 (vs Luft)
Formelmasse 130,23 g/mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol