Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489982 10 g 10 Gramm
11499982 50 g 50 Gramm
11409992 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489982 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12079.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Aromastoff in Käse und Schokolade verwendet. Wird als Duftstoff in der Kosmetikindustrie verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3391-86-4
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.215
MDL-Nummer MFCD00004589
InChI-Schlüssel VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
IUPAC-Name Prop-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octen-3-ol
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.833
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 61°C (141°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.437
Menge 10 g
Beilstein 1744110
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octen-3-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octen-3-ol