Learn More
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30133266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133266 25 g 25 Gramm
30011088 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23920525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3391-86-4
Summenformel C8 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Synonym 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
IUPAC-Name Prop-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octen-3-ol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Formelmasse 128.1201