Learn More
1-Octen-3-on, 97 %, stabilisiert mit 0.1 % BHA, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octen-3-one |
| Namenshinweis | stabilized with 0.1% BHA |
| Dichte | 0.848 |
| Siedepunkt | 56°C to 60°C (16 mmHg) |
| Flammpunkt | 35°C (95°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.436 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1700905 |
| Mehr anzeigen |