Learn More
1-Octen-3-on, 97 %, stabilisiert mit 0.1 % BHA, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044574
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387166
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07189.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4312-99-6
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00036558
InChI-Schlüssel KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
IUPAC-Name Okt-1 -en-3-on
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octen-3-one
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHA
Dichte 0.848
Siedepunkt 56°C to 60°C (16 mmHg)
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.436
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700905
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%