Learn More
1-Octen, TRC
Artikelnummer. 30424684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424684 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23911050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octene
CAS 111-66-0
Summenformel C8 H16
Menge 50 g
Synonym 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
SMILES CCCCCCC=C
IUPAC-Name Oct-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 112.21
Formelmasse 112.1252