Learn More
1-Octyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765483 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765483 5 g Glasflasche 5 Gramm
10262372 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765483 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 356760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 304680-36-2 | C12H23F6N2P | 340.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304680-36-2
Summenformel C12H23F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 340.29
MDL-Nummer MFCD03427617
InChI-Schlüssel GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2345g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Relative Dichte 1.2345
Viskosität 866 mPa.s (20°C)
Formelmasse 340.29
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.