Learn More
1-Octylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309515 5 g 5 Gramm
11399505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11309515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18746.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3158-26-7
Summenformel C9H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.241
MDL-Nummer MFCD00013887
InChI-Schlüssel DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
IUPAC-Name 1-Isocyanatooctan
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyl isocyanate
Dichte 0.88
Siedepunkt 200°C to 204°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.432
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 155.24
Reinheit (%) 97%