Learn More
1-Octylphosphondichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359425 5 g 5 Gramm
11369425 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18587.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3095-94-1 | C8H17Cl2OP | 231.097 g/mol
1-Octylphosphonic dichloride is employed in the surface modification of calcium fluoro and hydroxyapatite by 1-octylphosphonic dichloride and qualitative and quantitative analysis of phosphate rock from Hazm Al-jalamid area, northern Saudi Arabia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylphosphondichlorid wird bei der Oberflächenmodifikation von Calciumfluor- und Calciumhydroxyapatit und zur qualitativen und quantitativen Analyse von Phosphatgestein aus dem Gebiet von Hazm Al-Jalamid im Norden von Saudi-Arabien eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3095-94-1
Summenformel C8H17Cl2OP
Molekulargewicht (g/mol) 231.097
MDL-Nummer MFCD00015813
InChI-Schlüssel RTHCRCDXILKTCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylphosphonic dichloride, 1-octylphosphonic dichloride, octylphosphonoyl dichloride, acmc-1afrz, octyl phosphonic dichloride, dichloro octyl phosphine oxide, phosphonic dichloride,p-octyl
PubChem CID 76541
IUPAC-Name 1-Dichlorphosphoryloctan
SMILES CCCCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octylphosphonic dichloride
Dichte 1.115
Siedepunkt 143°C to 145°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.4665
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1931202
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 231.1
Reinheit (%) 97%