Learn More
1-Octin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409663 25 g 25 Gramm
11464150 10 g 10 Gramm
11419663 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12440.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octyn wird häufig in organischen Reaktionen wie Halogenierung, Hydratation, oxidative Spaltung, Hydrierung, Hydrohalogenierung, Nitrilbildung, Polymerisation und Substitutionsreaktionen verwendet. Es wird als Vorläufer für die Herstellung von monohalogensubstituierten Akenen oder dihalogensubstituierten Alkanen auf mit Wasserstoff behandelten Halogeniden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und anderen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Von Hitze, Funken, Zündquellen und Flammen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-05-0
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00009546
InChI-Schlüssel UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC-Name Oct-1-yn
SMILES CCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyne
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.746
Siedepunkt 123°C to 126°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)5C≡CH
Brechungsindex 1.416
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1734494
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit