Learn More
1-Oxo-1H-Isochromin-4-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30428759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428759 100 mg 100 Milligramm
30424959 50 mg 50 Milligramm
30413352 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO991653100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15868-29-8
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
IUPAC-Name 1-Oxoisochromin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formelmasse 190.0266