Learn More
(1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-Delta-3-Pyrrolin-3-methyl) Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30011884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011884 10 mg 10 Milligramm
30003807 50 mg 50 Milligramm
30004578 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO87500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81213-52-7
Summenformel C10 H18 N O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 264.38
Synonym (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
IUPAC-Name 1-λ^{1}-Oxidanyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-(Methylsulfonylsulfanylmethyl)Pyrrol
SMILES CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formelmasse 264.0728