Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolin-3-Carboxylat-N-Hydroxysuccinimid-Ester, TRC
Artikelnummer. 30417260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417260 25 mg
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO87400025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37558-29-5
Summenformel C13 H17 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 281.28
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-Carboxylat
SMILES CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 281.1137