Learn More
1-(p-Toluensulfonyl)-3 -nitro-1,2,4-triazol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11976861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11976861 5 g 5 Gramm
11966861 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77451-51-5
Summenformel C9H8N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 268.25
MDL-Nummer MFCD00009756
InChI-Schlüssel ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1-tosyl-1h-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tsnt, 3-nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazol, 3-nitro-1-p-tolylsulfonyl-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-p-toluenesulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 688072
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Sulfonyl-3-Nitro-1,2,4-Triazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 98%
Formelmasse 268.25
Menge 5 g
Infrarotspektrum Authentic
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.