Learn More
Buerkle™ 1-Teil-Schaufel für Lebensmittel
Artikelnummer. 30276784 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
347 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
30276784 347 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30276784 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    115.10 € / 1 Stück
    Sparen 1.90 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht zu reinigende, glatte und porenfreie Oberfläche aus Polypropylen macht diese Schaufeln besonders geeignet für den Lebensmittelbereich. Die Schaufeln können auch zum Kochen von Produkten verwendet werden.
Für Lebensmittel (FDA und (EU) Nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität FDA und (EU) Nr. 10/2011
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 1110 mm
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 347 mm